Learn More
2-(Difluormethoxy)-4-Fluorbenzylbromid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15418165
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15418165
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32676.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1017779-42-8
Summenformel C8H6BrF3O
Molekulargewicht (g/mol) 255.034
MDL-Nummer MFCD09832363
InChI-Schlüssel IGODPIYHAUGSCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-difluoromethoxy-4-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-difluoromethoxy-4-fluorobenzene, 2-bromomethyl-5-fluorophenoxy difluoromethane
PubChem CID 46737679
IUPAC-Name 1-(brommethyl)-2-(difluormethoxy)-4-fluorbenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)OC(F)F)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Difluoromethoxy)-4-fluorobenzyl bromide
Brechungsindex 1.5035
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 255.03
Reinheit (%) 97%