Learn More
2-(Diethylamino)ethyl-4-amino-3-hydroxybenzoat-Hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050269
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050269 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30050269 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0543.070025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-(Diethylamino)ethyl-4-amino-3-hydroxybenzoat-Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Diethylamino)ethyl 4-Amino-3-hydroxybenzoate Hydrochloride
CAS 860693-48-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-(Diethylamino)ethyl 4-Amino-3-hydroxybenzoate Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H20 N2 O3 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 4-Amino-3-hydroxybenzoic Acid 2-(Diethylamino)ethyl Ester Hydrochloride (1:1)
InChI-Formel InChI=1S/C13H20N2O3.ClH/c1-3-15(4-2)7-8-18-13(17)10-5-6-11(14)12(16)9-10;/h5-6,9,16H,3-4,7-8,14H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CCN(CC)CCOC(=O)c1ccc(N)c(O)c1
IUPAC-Name 2-(Diethylamino)ethyl-4-amino-3-hydroxybenzoat;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 288.77
Menge 25 mg
Formelmasse 288,1241 g/mol