Learn More
2-[Di(methylthio)methyliden]malononitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10601103
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10601103 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10190822 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
11306865 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10601103 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CD00793DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 5147-80-8
Summenformel C6H6N2S2
Molekulargewicht (g/mol) 170.248
MDL-Nummer MFCD00052730
InChI-Schlüssel FICQFRCPSFCFBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bis methylthio methylene malononitrile, bis methylthio methylene malononitrile, 2-di methylthio methylidene malononitrile, propanedinitrile, bis methylthio methylene, 2-bis methylsulfanyl methylidene propanedinitrile, bis methylthio methylene propanedinitrile, 3,3-bis methylthio-2-cyanoacrylonitrile, bis methylthio methylidene propanedinitrile
PubChem CID 99229
IUPAC-Name 2-[Bis(Methylsulfanyl)methyliden]propanedinitril
SMILES CSC(=C(C#N)C#N)SC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[Di(methylthio)methylidene]malononitrile
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel (CN)2C=C(SCH3)2
Menge 1 g
Formelmasse 170.26
Reinheit (%) 97%