Learn More
2'-Desoxyinosin-5'-monophosphat-Dinatriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30352389
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30352389 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30352389 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2398051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Deoxyinosine 5'-Monophosphate Disodium Salt
CAS 14999-52-1
Summenformel C10H11N4Na2O7P
Menge 1 g
Synonym 2-Deoxyinosine-5-Monophosphate, Disodium Salt
InChI-Formel InChI=1S/C10H13N4O7P.2Na/c15-5-1-7(21-6(5)2-20-22(17,18)19)14-4-13-8-9(14)11-3-12-10(8)16;;/h3-7,15H,1-2H2,(H,11,12,16)(H2,17,18,19);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,7+;;/m0../s1
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)(O)[O-])n2cnc3c([O-])ncnc23
IUPAC-Name Dinatrium;[(2R,3S,5R)-3-Hydroxy-5-(6-Oxidopurin-9-yl)oxolan-2-yl]methylhydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 376.17
Formelmasse 376.0161