Learn More
2'-Desoxycytidinhydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11463450 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11463450 10 g
11443450 1 g
11453450 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463450 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210148310
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 3992-42-5
Summenformel C9H14ClN3O4
Molekulargewicht (g/mol) 263.68
MDL-Nummer MFCD00012840
InChI-Schlüssel LTKCXZGFJFAPLY-VOBHXVAMNA-N
Synonym 2'-deoxycytidine hydrochloride, deoxycytidine hydrochloride, cytidine, 2'-deoxy-, monohydrochloride, 2'-deoxycytidine hcl, unii-x8fx60e66d, 2'-deoxycytidine monohydrochloride, cytidine, 2'-deoxy-, hydrochloride 1:1, cytosine deoxyriboside hydrochloride, dc.hcl
PubChem CID 107488
IUPAC-Name 4-Amino-1-[(2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidin-2-on-Hydrochlorid
SMILES Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Deoxycytidine hydrochloride
Namenshinweis Für die HPLC-Analyse
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Menge 10 g
Formelmasse 263.68
Physikalische Form Pulver