Learn More
2'-Deoxyadenosin-Monohydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2'-Deoxyadenosine Monohydrate |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H13N5O3.H2O/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(17)6(2-16)18-7;/h3-7,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13);1H2/t5-,6+,7+;/m0./s1 |
| Formelmasse | 269.1124 |