Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Deoxyadenosin, 99 %
Artikelnummer. 15416049
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15416049 100 g 100 Gramm
15486039 5 g 5 Gramm
15496039 25 g 25 Gramm
15406049 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15416049 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J63886.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 958-09-8 | C10H13N5O3 | 251.25 g/mol
2'-Deoxyadenosine is used in paradoxical stimulation study of human sperm motility. It plays an essential role as sperm motility stimulants used in sperm micro-injection on mouse and human embryo development. It finds an application in some cells as an energy source under energy stress conditions. It is involved in various biological processes to compare the functions of adenosine analogues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2′-Desoxyadenosin wird in der paradoxischen Stimulationsstudie zur Motilität menschlicher Spermien verwendet. Spielt eine wesentliche Rolle als Motilitätsstimulanz für Spermien, die bei der Mikroinjektion von Spermien bei der Maus und bei der Entwicklung menschlicher Embryonen eingesetzt werden. Findet in einigen Zellen eine Anwendung als Energiequelle unter Energiestressbedingungen. Ist an verschiedenen biologischen Prozessen beteiligt, um die Funktionen von Adenosin-Analoga zu vergleichen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Natronlauge.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 958-09-8
Summenformel C10H13N5O3
Molekulargewicht (g/mol) 251.25
MDL-Nummer MFCD00005754
InChI-Schlüssel OLXZPDWKRNYJJZ-RRKCRQDMSA-N
Synonym 2'-deoxyadenosine, deoxyadenosine, 2-deoxyadenosine, 2r,3s,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-2-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3-ol, adenyldeoxyriboside, adenine deoxyribonucleoside, adenine deoxyribose, desoxyadenosine, ccris 1782, unii-p582c98ulc
PubChem CID 13730
ChEBI CHEBI:17256
IUPAC-Name (2R,3S,5R)-5-(6-Aminpurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
SMILES NC1=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Deoxyadenosine
Farbe Weiß
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and caustic soda.
Optische Drehung −25° (c=0.5 in Water)
Formelmasse 251.24
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2'-Deoxyadenosine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-deoxyadenosine