Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Deoxy-D-Ribose 99 %
Artikelnummer. 11454034
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11454034 25 g 25 Gramm
11434034 1 g 1 Gramm
11444034 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454034 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A11990.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 533-67-5 | C5H10O4 | 134.13 g/mol
2-Deoxy-D-ribose is used as a precursor to deoxyribonucleic acid. It induces apoptosis by inhibiting the synthesis and increasing the efflux of glutathione. Further, it is used in the synthesis of optically active dipyrrolyl alkanols from pyrroles on the surface of montmorillonite KSF clay.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Deoxy-D-Ribose wird als Vorläufer der Desoxyribonukleinsäure verwendet. Induziert Apoptose, indem die Synthese gehemmt und der Ausfluss von Glutathion erhöht wird. Wird außerdem bei der Synthese von optisch aktiven Dipyrrolyl-Alkanolen aus Pyrrolen auf der Oberfläche von Montmorillonit-KSF-Ton eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 533-67-5
Summenformel C5H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 134.13
MDL-Nummer MFCD00135904
InChI-Schlüssel PDWIQYODPROSQH-GLULIZFNNA-N
Synonym 2-deoxy-d-ribose, thyminose, 3s,4r-3,4,5-trihydroxypentanal, deoxyribose, 2-deoxy-d-erythro-pentose, 2-deoxyribose, d-drib, 2-deoxy-d-arabinose, unii-lsw4h01241, 2-deoxy-d-erythropentose
PubChem CID 5460005
ChEBI CHEBI:28816
IUPAC-Name (3S,4R)-3,4,5-Trihydroxypentanal
SMILES OC[C@H]1OC(O)C[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Deoxy-D-ribose
Schmelzpunkt 76°C to 85°C
Menge 25 g
Beilstein 1721978
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,2908
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Optische Drehung −56° (c=1 in water, 24h)
Formelmasse 134.13
Reinheit (%) 99%