Beschreibung
Inhibitor der Fucosylierung
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Deoxy-D-Galactose |
| CAS | 1949-89-9 |
| Summenformel | C6H12O5 |
| MDL-Nummer | MFCD00014649 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-deoxy-d-galactose, 3r,4r,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, d-lyxo-hexose, 2-deoxy, unii-531k2iok5q, 2-deoxy-d-lyxo-hexose, lyxo-hexose, 2-deoxy, ksc179c4l |
| InChI-Schlüssel | PMMURAAUARKVCB-ONLQHTGVNA-N |
| SMILES | OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-Name | (4R,5R,6R)-6-(Hydroxymethyl)oxan-2,4,5-triol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 164.16 |
| Mehr anzeigen |