Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Deoxy-D-Galactose, 99 %
Artikelnummer. 10192900 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10192900 1 g Glasflasche 1 Gramm
10014013 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10192900 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 111970010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 1949-89-9 | C6H12O5 | 164.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1949-89-9
Summenformel C6H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
MDL-Nummer MFCD00014649
InChI-Schlüssel PMMURAAUARKVCB-ONLQHTGVNA-N
Synonym 2-deoxy-d-galactose, 3r,4r,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, d-lyxo-hexose, 2-deoxy, unii-531k2iok5q, 2-deoxy-d-lyxo-hexose, lyxo-hexose, 2-deoxy, ksc179c4l
PubChem CID 102191
ChEBI CHEBI:27411
IUPAC-Name (3R,4R,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
SMILES OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@H]1O
Specifica
Chemischer Name oder Material 2-Deoxy-D-galactose
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 109.0°C to 111.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifische Drehung + 57.00
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.