Learn More
2-Desoxy-2-N-phthalimido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranose, TRC
Artikelnummer. 30349928
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30349928 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30349928 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2490005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Deoxy-2-N-phthalimido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranoside
CAS 10022-13-6
Summenformel C22 H23 N O11
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C22H23NO11/c1-10(24)30-9-16-18(31-11(2)25)19(32-12(3)26)17(22(34-16)33-13(4)27)23-20(28)14-7-5-6-8-15(14)21(23)29/h5-8,16-19,22H,9H2,1-4H3/t16-,17-,18-,19-,22-/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]([C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)N2C(=O)c3ccccc3C2=O
IUPAC-Name [(2R,3S,4R,5R,6S)-3,4,6-Triacetyloxy-5-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)oxan-2-yl]methylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 477.42
Formelmasse 477.1271