Learn More
2-Decyldodecansäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Decyldodecanoic Acid |
| CAS | 2874-72-8 |
| Summenformel | C22 H44 O2 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H44O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21(22(23)24)20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21H,3-20H2,1-2H3,(H,23,24) |
| SMILES | CCCCCCCCCCC(CCCCCCCCCC)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-Decyldodecansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 340.584 |
| Formelmasse | 340.334 |