missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Decanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11408126
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11408126

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14145.14

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 693-54-9 | C10H20O | 156.269 g/mol

2-Decanone was used in the synthesis of brushed block copolymers via conjugation through an acid-labile hydrazone linker to poly(ethylene glycol)-poly(aspartate hydrazide) block copolymers; methyl ketones. 2-decanone used as a solvent and an intermediate in the synthesis of pharmaceuticals and agrochemicals. It is also used in perfumes.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
2-Decanon wurde bei der Synthese von gebürsteten Blockcopolymeren über Konjugation durch einen säurelabilen Hydrazon-Linker zu Poly(Ethylenglycol)-Poly(Aspartat Hydrazid) Blockcopolymeren verwendet; Methylketone. 2-Decanon wird als Lösungsmittel und Zwischenprodukt bei der Synthese von Pharmazeutika und Agrochemikalien verwendet. Es wird auch in Parfüms verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 693-54-9
Summenformel C10H20O
Molekulargewicht (g/mol) 156.269
MDL-Nummer MFCD00009571
InChI-Schlüssel ZAJNGDIORYACQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-decanone, methyl octyl ketone, methyl n-octyl ketone, octyl methyl ketone, unii-gx543olt0r, n-c8h17coch3, gx543olt0r, chembl47127
PubChem CID 12741
ChEBI CHEBI:77929
IUPAC-Name Decan-2-on
SMILES CCCCCCCCC(=O)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Decanone
Schmelzpunkt 3°C
Dichte 0.824
Siedepunkt 210°C to 212°C
Flammpunkt 86°C (187°F)
Brechungsindex 1.425
Menge 25 g
Beilstein 1747463
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 156.27
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt