Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Decanol |
| Namenshinweis | 95% |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | -5°C |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0.8200g/mL |
| Siedepunkt | 211°C |
| Flammpunkt | 85°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Mehr anzeigen |