Learn More
2-Debenzoyl Paclitaxel 2-Pentanoat, TRC
Artikelnummer. 30134580
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134580 25 mg 25 Milligramm
30135270 2.5 mg 2.50 Milligramm
30006922 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134580 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD20450025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 213767-22-7
Summenformel C45 H55 N O14
Molekulargewicht (g/mol) 833.92
Synonym Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-bis(acetyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-12-[(1-oxopentyl)oxy]-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (αR,βS)-
IUPAC-Name [(1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-diacetyloxy-15-[(2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoyl]oxy-1,9-dihydroxy-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.03,10.04,7]Heptadec-13-en-2-yl] Pentanolat
SMILES CCCCC(=O)O[C@H]1[C@@H]2[C@@]3(CO[C@@H]3C[C@H](O)[C@@]2(C)C(=O)[C@H](OC(=O)C)C4=C(C)[C@H](C[C@]1(O)C4(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c5ccccc5)c6ccccc6)OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Debenzoyl Paclitaxel 2-Pentanoate
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C45H55NO14/c1-8-9-20-32(50)59-39-37-43(7,30(49)21-31-44(37,23-56-31)60-26(4)48)38(52)36(57-25(3)47)33-24(2)29(22-45(39,55)42(33,5)6)58-41(54)35(51)34(27-16-12-10-13-17-27)46-40(53)28-18-14-11-15-19-28/h10-19,29-31,34-37,39,49,51,55H,8-9,20-23H2,1-7H3,(H,46,53)/t29-,30-,31+,34-,35+,36+,37-,39-,43+,44-,45+/m0/s1
Formelmasse 833.3623