Learn More
Cytiva 2-D Protein Extraction Buffers
Artikelnummer. 10076034 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
:
Buffer IV; Contains urea, thiourea, CHAPS, SB 3-10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10076034 Buffer IV; Contains urea, thiourea, CHAPS, SB 3-10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10076034 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 28943526
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Designed to produce high spot resolution for 2-D gel analysis
  • Convenient way to prepare quality protein lysates
  • Ready to mix buffers simplifies protein extraction preparation of cells and tissues
  • Efficient and reproducible total protein extraction with yield
  • Can also be used prior to 1-D electrophoresis, or for rehydrating IPG strips to 2-D electrophoresis
  • Each package contains sufficient amounts of reagents to prepare 50mL buffer
Bestellinformation
Buffer is supplied as a dry powder that is rehydrated with the provided diluent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Clear
Zusammensetzung Contains <8M Urea, <5M Thiourea, <10% CHAPS
Menge 50 mL
Lagerungsbedingungen 15° to 30°C
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.