Learn More
Cytiva 2-D Testkit für Proteinextraktionspuffer
Artikelnummer. 10417104 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
:
2-D Testkit für Proteinextraktionspuffer
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10417104 2-D Testkit für Proteinextraktionspuffer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10417104 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 28943522
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
  • 2-D Protein-Extraktionspuffer-I (Harnstoff, NP-40)
  • 2-D Protein-Extraktionspuffer-II (Harnstoff, CHAPS)
  • 2-D Protein-Extraktionspuffer-III (Harnstoff, Thioharnstoff, ASB-16, CHAPS)
  • 2-D Protein-Extraktionspuffer-IV (Harnstoff, Thioharnstoff, SB3-10, CHAPS)
  • 2-D Protein-Extraktionspuffer-V (Harnstoff, Thioharnstoff, CHAPS)
  • 2-D Protein-Extraktionspuffer-VI (Harnstoff, Thioharnstoff, NDSB201, CHAPS)
  • Ein 7 ml DILUENT-I
  • Ein 14 ml DILUENT-II
  • Zwei 12 ml DILUENT-III
Bietet eine bequeme Möglichkeit zur Herstellung hochwertiger Proteinlysate
Effiziente Zelllyse und Proteinextraktion sind die wichtigsten Schritte, um qualitativ hochwertige Ergebnisse in Downstream-Prozessen zu erzielen.
  • Die Puffer sind so konzipiert, dass sie eine hohe Punktauflösung für die 2-D-Gelanalyse erzeugen
  • Sechs Puffer sind als Trockenpulver erhältlich, das mit dem mitgelieferten DILUENT wieder hydriert wird
  • Der optimale Puffer hängt von der Art der Probe ab
  • Ermöglicht die Auswertung jedes Extraktionspuffers, um den am besten geeigneten Puffer für die Probe zu finden
Bestellinformation
Komplettpackungsgröße: 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Form Fest und flüssig
Kitinhalt
  • 2-D Protein-Extraktionspuffer-I (Harnstoff, NP-40)
  • 2-D Protein-Extraktionspuffer-II (Harnstoff, CHAPS)
  • 2-D Protein-Extraktionspuffer-III (Harnstoff, Thioharnstoff, ASB-16, CHAPS)
  • 2-D Protein-Extraktionspuffer-IV (Harnstoff, Thioharnstoff, SB3-10, CHAPS)
  • 2-D Protein-Extraktionspuffer-V (Harnstoff, Thioharnstoff, CHAPS)
  • 2-D Protein-Extraktionspuffer-VI (Harnstoff, Thioharnstoff, NDSB201, CHAPS)
  • Ein 7 ml DILUENT-I
  • Ein 14 ml DILUENT-II
  • Zwei 12 ml DILUENT-III
Menge 50 ml
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Produkttyp 2-D-Proteinextraktionspuffer
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.