missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ 2 D Filter Crucible

Filter Crucible constructed of clear glass for visibility.

Marke:  BRAND™ 458731

Additional Details : Gewicht : 4.85000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15232449

  • 288.00 CHF / 10 Stück


Verfügbar ab
21-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Constructed of Borosilicate Glass 3.3
Spezifikation

Spezifikation

50 mL
1
Borosilicate Glass
4 cm
Crucible
Videos
Dokumentation