Learn More
2-Cyclopentylphenol, TRC
Artikelnummer. 30364652
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30364652 500 mg -
30361164 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30364652 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC988565500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1518-84-9
Summenformel C11H14O
Molekulargewicht (g/mol) 162.23
Synonym o-Cyclopentylphenol, 2-Cyclopentylphenol, NSC 407789, o-Cyclopentylphenol
IUPAC-Name 2-Cyclopentylphenol
SMILES Oc1ccccc1C2CCCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyclopentylphenol
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H14O/c12-11-8-4-3-7-10(11)9-5-1-2-6-9/h3-4,7-9,12H,1-2,5-6H2
Formelmasse 162.1045