Learn More
2-Cyclopenten-1-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481017
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11481017
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23408.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 930-30-3 | C5H6O | 82.10 g/mol
2-Cyclopenten-1-one is a versatile electrophile employed in various addition reactions including conjugate addition of organocopper nucleophiles, Michael reaction with silyl enol ethers and siloxanes. It is also used in Diels-Alder cycloadditions and phosphoniosilylations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Cyclopenten-1-on ist ein vielseitiges Elektrophil, das in verschiedenen Additionsreaktionen eingesetzt wird, einschließlich Konjugat-Addition von kupferorganischen Nukleophilen, Michael-Reaktion mit Silyl-Enol-Ethern und Siloxanen. Wird auch bei Diels-Alder-Cycloadditionen und Phosphoniosilylierungen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol und Ether. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 930-30-3
Summenformel C5H6O
Molekulargewicht (g/mol) 82.10
MDL-Nummer MFCD00001401
InChI-Schlüssel BZKFMUIJRXWWQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyclopenten-1-one, 2-cyclopentenone, cyclopentenone, cyclopent-2-enone, cyclopenten-3-one, 2-cyclopentene-1-one, cyclopent-2-ene-1-one, unii-q0u2igf9ck, 3-cyclopenten-2-one, q0u2igf9ck
PubChem CID 13588
IUPAC-Name Cyclopent-2-en-1-on
SMILES O=C1CCC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyclopenten-1-one
Dichte 1.01
Siedepunkt 150°C
Flammpunkt 42°C (108°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.481
Menge 25 g
UN-Nummer UN1224
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol and ether. Immiscible with water.
Formelmasse 82.1
Reinheit (%) 98%