Learn More
2-Cyclohexylethylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3593246 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10570384
Marke: Thermo Scientific Acros 392640010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1647-26-3 | C8H15Br | 191.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1647-26-3
Summenformel C8H15Br
Molekulargewicht (g/mol) 191.11
MDL-Nummer MFCD00019398
InChI-Schlüssel JRQAAYVLPPGEHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethyl cyclohexane, 2-cyclohexylethyl bromide, cyclohexane, 2-bromoethyl, 2-cyclohexylethylbromide, 1-bromo-2-cyclohexylethane, cyclohexylethylbromide, bromoethyl cyclohexane, cyclohexylethyl bromide, acmc-1bzct, 1-bromo-2cyclohexylethane
PubChem CID 15440
IUPAC-Name 2-Bromethylcyclohexan
SMILES BrCCC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyclohexylethyl bromide
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -57°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2210g/mL
Siedepunkt 209°C
Flammpunkt 96°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H11(CH2)2Br
Brechungsindex 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589nm)
Menge 1 g
Relative Dichte 1.221
Formelmasse 191.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig