Learn More
2-Cyclohexylethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11465676
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
4442-79-9
C8H16O
128.215
MFCD00001525
QJQZRLXDLORINA-UHFFFAOYSA-N
cyclohexaneethanol, cyclohexylethanol, cyclohexylethyl alcohol, 2-cyclohexylethan-1-ol, ethanol, 2-cyclohexyl, hexahydrophenylethyl alcohol, unii-653aok9puo, 2-hydroxyethyl cyclohexane, .beta.-cyclohexylethyl alcohol, 2-cyclohexyl-ethanol
20508
2-Cyclohexylethanol
C1CCC(CC1)CCO
4442-79-9
C8H16O
128.215
MFCD00001525
QJQZRLXDLORINA-UHFFFAOYSA-N
cyclohexaneethanol, cyclohexylethanol, cyclohexylethyl alcohol, 2-cyclohexylethan-1-ol, ethanol, 2-cyclohexyl, hexahydrophenylethyl alcohol, unii-653aok9puo, 2-hydroxyethyl cyclohexane, .beta.-cyclohexylethyl alcohol, 2-cyclohexyl-ethanol
20508
2-Cyclohexylethanol
C1CCC(CC1)CCO
Used as a flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Aromastoff verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Dipropylenglycol. Löslich in Wasser (1750 mg/l bei 25 °C).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Cyclohexylethanol
Schmelzpunkt -20°C
Dichte 0.92
Siedepunkt 206°C to 207°C
Flammpunkt 86°C (186°F)
Brechungsindex 1.466
Menge 50 g
Beilstein 1848152
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and dipropylene glycol. Soluble in water (1750mg/L at 25°C).
Formelmasse 128.22
Reinheit (%) 99%