missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Cyclohexyl-4,6-Dinitrophenol, TRC

Artikelnummer. 30006783
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006783 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30006783 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9900291G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 131-89-5
Summenformel C12 H14 N2 O5
Molekulargewicht (g/mol) 266.25
Synonym 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol, 2,4-Dinitro-6-cyclohexylphenol, 4,6-Dinitro-o-cyclohexylphenol, DN, DN (pesticide), DN 1, DNOCHP, Dinex, Dry Mix No. 1, NSC 403662, NSC 7739, SN 46
IUPAC-Name 2-Cyclohexyl-4,6-Dinitrophenol
SMILES Oc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C2CCCCC2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H14N2O5/c15-12-10(8-4-2-1-3-5-8)6-9(13(16)17)7-11(12)14(18)19/h6-8,15H,1-5H2
Formelmasse 266.0903
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.