Learn More
2-Cyclohexen-1-on, TRC
Artikelnummer. 30352566
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30352566 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30352566 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC984495500G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyclohexen-1-one
CAS 930-68-7
Summenformel C6H8O
Menge 500 g
Synonym 1-Cyclohexen-3-one, 2-Cyclohexenone, 3-Oxocyclohexene, Cyclohexen-3-one, Cyclohexenone, NSC 59710
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h2,4H,1,3,5H2
SMILES O=C1C=CCCC1
IUPAC-Name Cyclohex-2-en-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 96.13
Formelmasse 96.0575