Learn More
2-Cyclohexen-1-ol, 95 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 111230100
Additional Details : CAS : 822-67-3 Gewicht : 0.06000kg Transport : UN number : 1987 Chem class : 3 Pack group : III
Menge 10g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10413170
  • 278.00 CHF / 10 Gramm
Verfügbar ab
09-02-2021
Chemische Identifikatoren
822-67-3
98.14
PQANGXXSEABURG-UHFFFAOYSA-N
13198
C1CC=CC(C1)O
C6H10O
MFCD00001570
2-cyclohexen-1-ol, cyclohex-2-enol, 2-cyclohexene-1-ol, 2-cyclohexenol, 3-hydroxycyclohexene, 1-cyclohexen-3-ol, cyclohexen-3-ol, cyclohex-2-ene-1-ol, 1,2,3,4-tetrahydrophenol, cyclohexen-3-ol van
cyclohex-2-en-1-ol
Spezifikation
2-Cyclohexen-1-ol
58°C
Glasflasche
0.984
Farblos
822-67-3
100.0
C6H10O
MFCD00001570
2-cyclohexen-1-ol, cyclohex-2-enol, 2-cyclohexene-1-ol, 2-cyclohexenol, 3-hydroxycyclohexene, 1-cyclohexen-3-ol, cyclohexen-3-ol, cyclohex-2-ene-1-ol, 1,2,3,4-tetrahydrophenol, cyclohexen-3-ol van
C1CC=CC(C1)O
98.14
98.14
95%
0.9840g/mL
Authentic
1.4855
164.0°C to 166.0°C
10g
94.0
94% min. (GC)
C6H9OH
06,II,6
PQANGXXSEABURG-UHFFFAOYSA-N
cyclohex-2-en-1-ol
13198
Flüssig
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 2-Cyclohexen-1-ol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation