Learn More
2-Cyanoethylhydrazin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430748
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11430748 25 g 25 Gramm
11410748 1 g 1 Gramm
11420748 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430748 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25227.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2-Cyanoethylhydrazin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 353-07-1
Summenformel C3H7N3
Molekulargewicht (g/mol) 85.11
MDL-Nummer MFCD00043620
InChI-Schlüssel VIHRIIARIFUQLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanoethylhydrazine, beta-cyanoethylhydrazine, 2-cyanoethyl hydrazine, cyanoethylhydrazine, unii-l6h109c98b, 3-hydrazinopropionitrile, propanenitrile, 3-hydrazino, 3-hydrazinopropanenitrile
PubChem CID 136177
IUPAC-Name 3-Hydrazinylpropannitril
SMILES C(CNN)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyanoethylhydrazine
Dichte 1.053
Siedepunkt 76°C to 79°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt 109°C (228°F)
Strukturformel NCCH2CH2NHNH2
Brechungsindex 1.477
Menge 25 g
UN-Nummer UN2927
Beilstein 773834
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 85.11
Reinheit (%) 95%