Learn More
(2-Cyanoethyl)triethoxysilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312216
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11312216 100 g 100 Gramm
11302216 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312216 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03543.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 919-31-3 | C9H19NO3Si | 217.34 g/mol
(2-Cyanoethyl)triethoxysilane is an ethoxylated silicate that has been used as a coating for aluminum and quartz.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(2-Cyanoethyl)triethoxysilan ist ein ethoxyliertes Silikat, das als Beschichtung für Aluminium und Quarz verwendet wurde.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 919-31-3
Summenformel C9H19NO3Si
Molekulargewicht (g/mol) 217.34
MDL-Nummer MFCD00019851
InChI-Schlüssel GBQYMXVQHATSCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-triethoxysilyl propionitrile, 2-cyanoethyl triethoxysilane, 2-cyanoethyltriethoxysilane, propanenitrile, 3-triethoxysilyl, beta-cyanoethyltriethoxysilane, 3-triethoxysilyl propanenitrile, propionitrile, 3-triethoxysilyl, silane, 2-cyanoethyl triethoxy, triethoxy-2-kyanethylsilan, unii-0i8r6d195f
PubChem CID 13522
IUPAC-Name 3-Triethoxysilylpropannitril
SMILES CCO[Si](CCC#N)(OCC)OCC
Spezifikation
Siedepunkt 224°C to 225°C
Chemischer Name oder Material (2-Cyanoethyl)triethoxysilane
Menge 100 g
Beilstein 1776392
Flammpunkt 100°C (212°F)
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 217.34
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.413
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.98