Learn More
2-Cyanoethyl-N,n-Diisopropylchlorophosphoramimit, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10568093 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10568093 1 g Glasflasche 1 Gramm
10302103 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10568093 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 374830010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00 CHF
    158.65 CHF / 1 Gramm
    Sparen 17.35 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 89992-70-1 | C9H18ClN2OP | 236.68 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89992-70-1
Summenformel C9H18ClN2OP
Molekulargewicht (g/mol) 236.68
MDL-Nummer MFCD00011544
InChI-Schlüssel QWTBDIBOOIAZEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanoethyl n,n-diisopropylchlorophosphoramidite, 2-cyanoethyl-n,n-diisopropylchlorophosphoramidite, phosphoramidochloridous acid, bis 1-methylethyl-, 2-cyanoethyl ester, 2-cyanoethoxy diisopropylamino chlorophosphine, 3-chloro diisopropylamino phosphino oxy propanenitrile, 3-chloro-diisopropylamino phosphanyl oxypropanenitrile, 3-chloro diisopropylamino phosphanyl oxy propanenitrile, acmc-20anxd, 2-cyanoethyl diisopropylchloro-phosphoramidite, 2-cyanoethyl diisopropylphosphoramidochloridite
PubChem CID 2734844
IUPAC-Name 3-[Chlor-[di(propan-2-yl)amino]phosphanyl]oxypropannitril
SMILES CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyanoethyl N,N-diisopropylchlorophosphoramidite
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 1.0610g/mL
Flammpunkt 110 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(CH3)2CH]2NP(Cl)O(CH2)2CN
Brechungsindex 1.4760 to 1.4800
Menge 1 g
Relative Dichte 1.061
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts.
Formelmasse 236.68
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Cyanoethyl N,N-diisopropylchlorophosphoramidite
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Pyrophore Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.