Learn More
2-Cyanoethyldiisopropylchlorophosphoramidit, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399415
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11399415 1 g 1 Gramm
11309425 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399415 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18575.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 89992-70-1 | C9H18ClN2OP | 236.68 g/mol
2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite is a useful intermediate in organic synthesis. It acts as a protecting reagent in DNA synthesis. It is involved in the selective monophosphorylation of carbohydrates and nucleosides. It plays an essential role in the conversion of protected ribonucleosides to phosphoramidites. It is also utilized as phosphitylating reagent for 3'-hydroxyl groups in the synthesis of oligodeoxyribonucleotides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Cyanethyl-Diisopropylchlorphosphoramidit ist ein nützliches Zwischenprodukt in der organischen Synthese. Es dient als schützendes Reagenz in der DNA-Synthese. Es ist an der selektiven Monophosphorylierung von Kohlenhydraten und Nukleosiden beteiligt. Es spielt eine wesentliche Rolle bei der Umwandlung geschützter Ribonukleoside zu Phosphoramiditen. Es wird auch als phosphitylierendes Reagenz für 3′-Hydroxylgruppen bei der Synthese von Oligodesoxyribonukleotiden verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform und Dichlormethan.
Hinweise
Reagiert heftig mit Wasser. Nicht kompatibel mit Alkoholen und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89992-70-1
Summenformel C9H18ClN2OP
Molekulargewicht (g/mol) 236.68
MDL-Nummer MFCD00011544
InChI-Schlüssel QWTBDIBOOIAZEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanoethyl n,n-diisopropylchlorophosphoramidite, 2-cyanoethyl-n,n-diisopropylchlorophosphoramidite, phosphoramidochloridous acid, bis 1-methylethyl-, 2-cyanoethyl ester, 2-cyanoethoxy diisopropylamino chlorophosphine, 3-chloro diisopropylamino phosphino oxy propanenitrile, 3-chloro-diisopropylamino phosphanyl oxypropanenitrile, 3-chloro diisopropylamino phosphanyl oxy propanenitrile, acmc-20anxd, 2-cyanoethyl diisopropylchloro-phosphoramidite, 2-cyanoethyl diisopropylphosphoramidochloridite
PubChem CID 2734844
IUPAC-Name 3-[Chlor-[di(propan-2-yl)amino]phosphanyl]oxypropannitril
SMILES CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite
Dichte 1.061
Siedepunkt 103°C to 105°C (0.08 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.478
Menge 1 g
UN-Nummer UN2845
Beilstein 3588525
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform and dichloromethane.
Formelmasse 236.68
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Pyrophore Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P334-BEI KONTAKT MIT DER HAUT: In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite