Learn More
2-Cyanoethyldiisopropylchlorophosphoramidit, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite is a useful intermediate in organic synthesis. It acts as a protecting reagent in DNA synthesis. It is involved in the selective monophosphorylation of carbohydrates and nucleosides. It plays an essential role in the conversion of protected ribonucleosides to phosphoramidites. It is also utilized as phosphitylating reagent for 3'-hydroxyl groups in the synthesis of oligodeoxyribonucleotides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Cyanethyl-Diisopropylchlorphosphoramidit ist ein nützliches Zwischenprodukt in der organischen Synthese. Es dient als schützendes Reagenz in der DNA-Synthese. Es ist an der selektiven Monophosphorylierung von Kohlenhydraten und Nukleosiden beteiligt. Es spielt eine wesentliche Rolle bei der Umwandlung geschützter Ribonukleoside zu Phosphoramiditen. Es wird auch als phosphitylierendes Reagenz für 3′-Hydroxylgruppen bei der Synthese von Oligodesoxyribonukleotiden verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform und Dichlormethan.
Hinweise
Reagiert heftig mit Wasser. Nicht kompatibel mit Alkoholen und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite |
| Dichte | 1.061 |
| Siedepunkt | 103°C to 105°C (0.08 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.478 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2845 |
| Beilstein | 3588525 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with chloroform and dichloromethane. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Pyrophore Flüssigkeit Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P334-BEI KONTAKT MIT DER HAUT: In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite