Learn More
2-Cyanobenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448696
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11448696 5 g 5 Gramm
11438696 1 g 1 Gramm
11458696 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448696 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16042.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 69360-26-5 | C7H4ClNO2S | 201.624 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69360-26-5
Summenformel C7H4ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 201.624
MDL-Nummer MFCD00052341
InChI-Schlüssel NQAYCMBZPAARNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-cyanobenzenesulphonyl chloride, 2-cyanophenylsulfonyl chloride, 2-cyanobenzensulfonyl chloride, 2-cyanobenzenesulfonylchloride, 2-cyano-benzenesulfonyl chloride, pubchem5107, cyanobenzenesulfonyl chloride, 2-cyanobenzensulfonylchloride, acmc-1b3m7
PubChem CID 522347
IUPAC-Name 2-Cyanobenzolsulfonylchlorid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyanobenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 65°C to 69°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2721588
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 201.63
Reinheit (%) 97%