Learn More
2-Cyanobenzenboronsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459367
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15459367 1 g 1 Gramm
15469367 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459367 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52609.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 138642-62-3 | C7H6BNO2 | 146.94 g/mol
2-Cyanobenzeneboronic acid is useful in the synthesis of substitutes indenones or indanones. It is used in a rhodium-catalyzed [3+2] annulation with alkynes leading to substituted indenones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Cyanobenzenboronsäure ist nützlich bei der Synthese von Substituten wie Indenonen oder Indanonen. Es wird in einer rhodiumkatalysierten [3+2] Annulation mit Alkinen verwendet, die zu substituierten Indenonen führen.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138642-62-3
Summenformel C7H6BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 146.94
MDL-Nummer MFCD01632208
InChI-Schlüssel NPLZNDDFVCGRAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanophenyl boronic acid, 2-cyanobenzeneboronic acid, 2-cyanophenylboric acid, 2-cyanophenylboronicacid, 2-dihydroxyboranyl benzonitrile, boronic acid, b-2-cyanophenyl, 2-boronobenzonitrile, 2-cyanobenzene boronic acid, 2-cyano-phenyl-boronic acid, boronic acid, cyanophenyl
PubChem CID 2734610
IUPAC-Name (2-Cyanophenyl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyanobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 250°C to 254°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 146.94
Reinheit (%) 96%