Learn More
2-Cyanobenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492210
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11492210 5 g -
11482210 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11492210 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H29027.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7468-67-9 | C8H5NO | 131.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7468-67-9
Summenformel C8H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 131.13
MDL-Nummer MFCD00017503
InChI-Schlüssel QVTPWONEVZJCCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanobenzaldehyde, o-cyanobenzaldehyde, benzonitrile, 2-formyl, cyanobenzaldehyde, 2-formylbenzenecarbonitrile, 2-cyano-benzaldehyde, 2-formyl-benzonitrile, pubchem7409, #, acmc-1blgc
PubChem CID 101209
IUPAC-Name 2-Formylbenzonitril
SMILES O=CC1=CC=CC=C1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyanobenzaldehyde
Schmelzpunkt 102°C to 106°C
Geruch Characteristic
Menge 5 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 131.13
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Cyanobenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Cyanobenzaldehyde