Learn More
2-Cyano-N-[4-(Trifluormethyl)phenyl]acetamid, TRC
Artikelnummer. 30133725
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133725 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30133725 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98224510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24522-30-3
Summenformel C10 H7 F3 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 228.17
Synonym 2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide, Leflunomide Imp. H (EP)
IUPAC-Name 2-Cyano-N-[4-(Trifluormethyl)phenyl]acetamid
SMILES FC(F)(F)c1ccc(NC(=O)CC#N)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H7F3N2O/c11-10(12,13)7-1-3-8(4-2-7)15-9(16)5-6-14/h1-4H,5H2,(H,15,16)
Formelmasse 228.051