Learn More
Alfa Aesar™ 2-Cyano-6-Methylpyridin, 98 %
59.20 CHF - 243.78 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1620-75-3
Summenformel C7H6N2
Molare Masse (g/mol) 118.139
MDL-Nummer MFCD00190586
InChI-Schlüssel CMADFEQMYFNYCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methylpicolinonitrile, 2-cyano-6-methylpyridine, 6-methyl-2-pyridinecarbonitrile, 2-methyl-6-cyanopyridine, 6-methyl-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 6-methyl, 6-methyl-2-cyanopyridine, 2-cyano-6-methyl pyridine, 2-cyano-6-methylpyridine 2-cyano-6-picoline, 6-methylpyridin-2-carbonitril
PubChem-CID 74182
IUPAC-Name 6-Methylpyridin-2-Carbonitril
SMILES CC1=CC=CC(=N1)C#N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15441219 Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Alfa Aesar™
H64148.06
5g 59.20 CHF
5 Gramm Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 1
Zum Warenkorb hinzufügen
15451219 Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Alfa Aesar™
H64148.14
25g 243.78 CHF
25 Gramm Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 05-05-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1620-75-3
118.139
CMADFEQMYFNYCF-UHFFFAOYSA-N
74182
CC1=CC=CC(=N1)C#N
C7H6N2
MFCD00190586
6-methylpicolinonitrile, 2-cyano-6-methylpyridine, 6-methyl-2-pyridinecarbonitrile, 2-methyl-6-cyanopyridine, 6-methyl-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 6-methyl, 6-methyl-2-cyanopyridine, 2-cyano-6-methyl pyridine, 2-cyano-6-methylpyridine 2-cyano-6-picoline, 6-methylpyridin-2-carbonitril
6-Methylpyridin-2-Carbonitril
Spezifikation
2-Cyano-6-methylpyridine
70°C to 74°C
1620-75-3
MFCD00190586
111107
CMADFEQMYFNYCF-UHFFFAOYSA-N
6-Methylpyridin-2-Carbonitril
74182
Fest
Weiß
5g
C7H6N2
UN3439
6-methylpicolinonitrile, 2-cyano-6-methylpyridine, 6-methyl-2-pyridinecarbonitrile, 2-methyl-6-cyanopyridine, 6-methyl-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 6-methyl, 6-methyl-2-cyanopyridine, 2-cyano-6-methyl pyridine, 2-cyano-6-methylpyridine 2-cyano-6-picoline, 6-methylpyridin-2-carbonitril
CC1=CC=CC(=N1)C#N
118.139
118.14
98%