Learn More
2-Cyano-6-Methylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15451219
166.94 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1620-75-3
C7H6N2
118.14
MFCD00190586
CMADFEQMYFNYCF-UHFFFAOYSA-N
6-methylpicolinonitrile, 2-cyano-6-methylpyridine, 6-methyl-2-pyridinecarbonitrile, 2-methyl-6-cyanopyridine, 6-methyl-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 6-methyl, 6-methyl-2-cyanopyridine, 2-cyano-6-methyl pyridine, 2-cyano-6-methylpyridine 2-cyano-6-picoline, 6-methylpyridin-2-carbonitril
74182
6-Methylpyridin-2-Carbonitril
CC1=CC=CC(=N1)C#N
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1620-75-3
C7H6N2
118.14
MFCD00190586
CMADFEQMYFNYCF-UHFFFAOYSA-N
6-methylpicolinonitrile, 2-cyano-6-methylpyridine, 6-methyl-2-pyridinecarbonitrile, 2-methyl-6-cyanopyridine, 6-methyl-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 6-methyl, 6-methyl-2-cyanopyridine, 2-cyano-6-methyl pyridine, 2-cyano-6-methylpyridine 2-cyano-6-picoline, 6-methylpyridin-2-carbonitril
74182
6-Methylpyridin-2-Carbonitril
CC1=CC=CC(=N1)C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Cyano-6-methylpyridine
Schmelzpunkt 70°C to 74°C
Farbe Weiß
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 111107
Formelmasse 118.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest