Learn More
2-Cyano-6-hydroxybenzothiazol, TRC
Artikelnummer. 30361790
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30361790 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30361790 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9983855G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyano-6-hydroxybenzothiazole
CAS 939-69-5
Summenformel C8 H4 N2 O S
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H4N2OS/c9-4-8-10-6-2-1-5(11)3-7(6)12-8/h1-3,11H
SMILES Oc1ccc2nc(C#N)sc2c1
IUPAC-Name 6-Hydroxy-1,3-Benzothiazol-2-Carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 176.195
Formelmasse 176.004