Learn More
2-Cyano-5-(Pentafluorethyl)pyrimidin, 96 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Cyano-5-(pentafluoroethyl)pyrimidine |
| CAS | 1816290-25-1 |
| Farbe | Gelb |
| Summenformel | C7H2F5N3 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Schlüssel | GGNFRHPEYLAGFK-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=C(C=NC(=N1)C#N)C(C(F)(F)F)(F)F |
| IUPAC-Name | 5-(1,1,2,2,2-pentafluorethyl)pyrimidin-2-Carbonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 223.106 |
| PubChem CID | 99728611 |
| Mehr anzeigen |