Learn More
2-Cyano-5-(Pentafluorethyl)pyridin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15412749
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15412749 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15412749 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H66413.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyano-5-(pentafluoroethyl)pyridine
CAS 1421951-81-6
Farbe Gelb
Summenformel C8H3F5N2
Menge 100 mg
InChI-Schlüssel OOJPQAVPOXNSEK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NC=C1C(C(F)(F)F)(F)F)C#N
IUPAC-Name 5-(1,1,2,2,2-pentafluorethyl)pyridin-2-Carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 222.118
PubChem CID 89401683
Formelmasse 222.12
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit