Learn More
2-Cyano-5-Fluorpyridin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495730
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11495730 5 g 5 Gramm
11485730 1 g 1 Gramm
11405740 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495730 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25956.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 327056-62-2 | C6H3FN2 | 122.102 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 327056-62-2
Summenformel C6H3FN2
Molekulargewicht (g/mol) 122.102
MDL-Nummer MFCD08741371
InChI-Schlüssel BHXHRMVSUUPOLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-5-fluoropyridine, 5-fluoropicolinonitrile, 5-fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 2-cyano-5-fluorpyridine, 2-pyridinecarbonitrile, 5-fluoro, 5-fluoro-2-cyanopyridine, pubchem16479, acmc-1ag1d, 2-cyano-5-fluoro pyridine, ksc497k5h
PubChem CID 11332453
IUPAC-Name 5-Fluoropyridin-2-Carbonitril
SMILES C1=CC(=NC=C1F)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyano-5-fluoropyridine
Schmelzpunkt 41°C to 44°C
Menge 5 g
Formelmasse 122.1
Reinheit (%) ≥98%