Learn More
2-Cyano-4-Methylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353976
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11353976 5 g 5 Gramm
11363976 250 mg 250 Milligramm
11343976 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11353976 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17148.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1620-76-4 | C7H6N2 | 118.139 g/mol
2-Cyano-4-methylpyridine can react to produce C7H7NO2.ClH. This reaction will need reagent 6 NHCl.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Cyano-4-Methylpyridin kann reagieren, um C7H7NO2.CIH zu produzieren. Für diese Reaktion ist Reagenz 6 NHCl erforderlich.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1620-76-4
Summenformel C7H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 118.139
MDL-Nummer MFCD00128868
InChI-Schlüssel LQAWSWUFSHYCHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-4-methylpyridine, 4-methylpicolinonitrile, 4-methyl-2-pyridinecarbonitrile, 2-cyano-4-picoline, 2-pyridinecarbonitrile, 4-methyl, pubchem21387, acmc-209dnq, 2-cyano-4methylpyridine, 2-cyano 4-methylpyridine, 4-methyl-2-cyanopyridine
PubChem CID 88739
IUPAC-Name 4-Methylpyridin-2-Carbonitril
SMILES CC1=CC(=NC=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyano-4-methylpyridine
Schmelzpunkt 85°C to 88°C
Siedepunkt 145°C to 148°C (38 mmHg)
Geruch Characteristic
Menge 5 g
Beilstein 110753
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 118.14
Reinheit (%) 98%