Learn More
2-Cyano-3-Iodpyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491570
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11491570 1 g 1 Gramm
15443577 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491570 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26963.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 827616-52-4 | C6H3IN2 | 230.008 g/mol
Used to prepare Grignard reagents which are widely used in organic synthesis.2-Cyano-3-iodopyridine are used in coupling reactions. Has wide application in the pharmaceutical as well as chemical industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zur Herstellung von Grignard-Reagenzien, die in der organischen Synthese weit verbreitet sind .2-Cyano-3iodopyridin wird in Kupplungsreaktionen eingesetzt. Breites Einsatzgebiet in der pharmazeutischen und chemischen Industrie.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Licht fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 827616-52-4
Summenformel C6H3IN2
Molekulargewicht (g/mol) 230.008
MDL-Nummer MFCD09037451
InChI-Schlüssel MZZGCCSFZCRVAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodopicolinonitrile, 2-cyano-3-iodopyridine, 2-pyridinecarbonitrile,3-iodo, pubchem15743
PubChem CID 12180890
IUPAC-Name 3-iodopyridin-2-Carbonitril
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C#N)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyano-3-iodopyridine
Schmelzpunkt 98°C to 100°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 230.01
Reinheit (%) 95%