Learn More
2-Chlortoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10646732 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
5 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10646732 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10477920 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10646542 1 L Glasflasche 1 Liter
10770775 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10646732 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 150200050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 95-49-8 | C7H7Cl | 126.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-49-8
Summenformel C7H7Cl
Molekulargewicht (g/mol) 126.58
MDL-Nummer MFCD00000562
InChI-Schlüssel IBSQPLPBRSHTTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorotoluene, o-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-2-methyl, o-tolyl chloride, ortho-chlorotoluene, toluene, o-chloro, 2-methylchlorobenzene, halso 99, 2-chloro-1-methylbenzene, 1-methyl-2-chlorobenzene
PubChem CID 7238
IUPAC-Name 1-Chlor-2-Methylbenzol
SMILES CC1=CC=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorotoluene
Schmelzpunkt -36.0°C
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.0800g/mL
Menge 5 mL
Infrarotspektrum Authentic
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.5240 to 1.5260
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Relative Dichte 1.08
Strukturformel CH3C6H4Cl
Beilstein 05, 290
Merck Index 15, 2175
Siedepunkt 157.0°C to 159.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol, benzene, chlroform and, ether
Formelmasse 126.59
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chlorotoluene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.