Learn More
2-Chlorothiophenol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10326884 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10326884 25 g Glasflasche 25 Gramm
10604565 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10326884 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 224350250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 6320-03-2
Summenformel C6H5ClS
Molekulargewicht (g/mol) 144.62
MDL-Nummer MFCD00004830
InChI-Schlüssel PWOBDMNCYMQTCE-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-chlorothiophenol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.2750g/mL
Flammpunkt 88°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H4SH
Brechungsindex 1.6020 to 1.6040 (20°C, 589nm)
Menge 25 g
Relative Dichte 1.275
Synonym 4-amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride, 6-aminothymol hydrochloride, phenol, 4-amino-5-methyl-2-1-methylethyl-, hydrochloride, 4-amino-2-isopropyl-5-methyl-phenolhydrochloride, 4-amino-2-isopropyl-5-methyl-phenol hydrochloride, 4-amino-5-methyl-2-propan-2-yl phenol hydrochloride, phenol, 4-amino-5-methyl-2-1-methylethyl-, hydrochloride 1:1, 6-aminothymol hcl, 6-aminothymolhydrochlorid, 6-aminothymol hydrovhloride
SMILES SC1=CC=CC=C1Cl
IUPAC-Name 4-Amino-5-methyl-2-propan-2-ylphenol; Hydrochlorid
PubChem CID 80603
Formelmasse 144.62
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chlorothiophenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.