Learn More
2-Chlorthiophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459862
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
250 g
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11459862 250 g 250 Gramm
11389629 5 g 5 Gramm
11399629 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459862 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12014.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6320-03-2 | C6H5ClS | 144.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6320-03-2
Summenformel C6H5ClS
Molekulargewicht (g/mol) 144.62
MDL-Nummer MFCD00004830
InChI-Schlüssel PWOBDMNCYMQTCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorothiophenol, o-chlorothiophenol, benzenethiol, 2-chloro, 1-chloro-2-mercaptobenzene, o-chlorobenzenethiol, o-chloromercaptobenzene, chlorothiophenol, benzenethiol, o-chloro, 2-chlorobenzene-1-thiol, 2-chloro thiophenol
PubChem CID 80599
IUPAC-Name 2-chlorbenzolthiol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)S)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorothiophenol
Dichte 1.277
Siedepunkt 108°C to 110°C (30 mmHg)
Flammpunkt 88°C (190°F)
Brechungsindex 1.604
Menge 250 g
UN-Nummer UN1760
Beilstein 1209665
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 144.62
Reinheit (%) 98%