Learn More
2-Chlorthiophen, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11488563
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11488563 50 g 50 Gramm
11498563 250 g 250 Gramm
11478563 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488563 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10390.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird bei der Herstellung von 5-Phenylthiophenderivaten und N-Arylhydroxaminsäuren verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen und von Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-43-5
Summenformel C4H3ClS
Molekulargewicht (g/mol) 118.578
MDL-Nummer MFCD00005421
InChI-Schlüssel GSFNQBFZFXUTBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thienyl chloride, thiophene, 2-chloro, 2-chloro thiophene, 2-chlorthiophen, chlorothiophene, thienyl chloride, 5-chlorothiophene, thiophene, chloro, sfpdadhhryszzp@, pubchem7376
PubChem CID 7299
IUPAC-Name 2-Chlorthiophen
SMILES C1=CSC(=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorothiophene
Schmelzpunkt -72°C
Dichte 1.285
Siedepunkt 127°C to 129°C
Flammpunkt 22°C (71°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.548
Menge 50 g
UN-Nummer UN1992
Beilstein 104652
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 118.59
Reinheit (%) ≥98%