Learn More
2-Chlorthiophen, 97 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 10635032 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10635032 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10489260 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10635032 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 168260250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 96-43-5
Summenformel C4H3ClS
Molekulargewicht (g/mol) 118.58
MDL-Nummer MFCD00005421
InChI-Schlüssel GSFNQBFZFXUTBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thienyl chloride, thiophene, 2-chloro, 2-chloro thiophene, 2-chlorthiophen, chlorothiophene, thienyl chloride, 5-chlorothiophene, thiophene, chloro, sfpdadhhryszzp@, pubchem7376
PubChem CID 7299
IUPAC-Name 2-Chlorthiophen
SMILES C1=CSC(=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorothiophene
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -71.9°C
Farbe Farblos bis braun
Dichte 1.2800g/mL
Siedepunkt 127.0°C to 129.0°C
Flammpunkt 22°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5470 to 1.5490
Menge 25 mL
Beilstein 17, 32
Relative Dichte 1.28
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, slightly soluble in chloroform
Formelmasse 118.58
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chlorothiophene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.