Learn More
2-Chlorthiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499270
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499270 1 g 1 Gramm
11409280 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499270 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50155.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3034-52-4 | C3H2ClNS | 119.566 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3034-52-4
Summenformel C3H2ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 119.566
MDL-Nummer MFCD00210701
InChI-Schlüssel KLEYVGWAORGTIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorothiazole, thiazole, 2-chloro, 2-thiazolyl chloride, 2-chlothiozole, chlorothiazole, 2-chloro-thiazole, zlchem 495, 2-chlothiazole, pubchem15569
PubChem CID 76429
ChEBI CHEBI:39187
IUPAC-Name 2-Chlor-1,3-Thiazol
SMILES C1=CSC(=N1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorothiazole
Menge 1 g
Formelmasse 119.57
Reinheit (%) 97%