Learn More
2-Chlorchinolin-3-Carboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456240
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 11456240
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27133.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 73568-25-9 | C10H6ClNO | 191.614 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73568-25-9
Summenformel C10H6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 191.614
MDL-Nummer MFCD00130079
InChI-Schlüssel SDKQWXCBSNMYBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-quinolinecarboxaldehyde, 2-chloro-3-quinoline carboxaldehyde, 2-chloro-quinoline-3-carbaldehyde, 2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde, 3-quinolinecarboxaldehyde, 2-chloro, 2-chloro-3-quinolinecarbaldehyde, acmc-209or9, 2-chloro-3-formylquinoline, ksc494c9n, 2-chloroquinolin-3-carbaldehyde
PubChem CID 690958
IUPAC-Name 2-Chlorchinolin-3-Carbaldehyd
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=N2)Cl)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloroquinoline-3-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 148°C to 150°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 191.62
Reinheit (%) 98%