Learn More
2-Chlorpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498346
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498346 25 g 25 Gramm
11309639 10 g 10 Gramm
11408356 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498346 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15394.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1722-12-9 | C4H3ClN2 | 114.53 g/mol
2-Chloropyrimidine is a useful reagent in the preparation of antivirals and other biologically active compounds. It was used in the synthesis of 4?-(1,1?-(5-(2-methoxyphenoxy)-[2,2?-bipyrimidine]-4,6-diyl)bis(1H-pyrazol-3,1-diyl)) dianiline fluorescent dye, biosensor for protein assay, 2-amino-4-heteroarylpyrimidines, cis- and trans-octahydropyrrolo[2,3]pyridine derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chloropyrimidin ist ein nützliches Reagenz bei der Herstellung von Virostatika und anderen biologisch aktiven Verbindungen. Es wurde in der Synthese von4′ -(1,1′-(52 -Methoxyphenoxy)-[2,2′-bipyrimidin]-4,6-diyl)bis(1H-Prazol-3,1-Dyl))-Dianilin fluoreszierenden Farbstoffen, Biosensor für Proteinassays, 2-Amino-4-Heteroarylpyrimidine, cis- und trans-octahydropyrrolo [2,3]Pypyrinderivate verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. 33.3 mg löslich in 1 ml Alkohol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Von Feuchtigkeit, Oxidationsmitteln und Basen fernhalten. Im Kühlschrank lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1722-12-9
Summenformel C4H3ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 114.53
MDL-Nummer MFCD00006060
InChI-Schlüssel UNCQVRBWJWWJBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 2-chloro, 2-chloro-pyrimidine, chloropyrimidine, 2-chloro pyrimidine, 2-chloro-1,3-diazine, 2-chlorpyrimidin, 2-chloro-pyrimindine, 2chloropyrimidine, chloro-pyrimidine, 2-chloropyrimidin
PubChem CID 74404
IUPAC-Name 2-Chlorpyrimidin
SMILES ClC1=NC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloropyrimidine
Schmelzpunkt 64°C to 67°C
Siedepunkt 75°C to 76°C (10 mmHg)
Flammpunkt 98°C (208°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 107171
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. 33.3 mg soluble in 1 mL of alcohol.
Formelmasse 114.54
Reinheit (%) 98%